주요 문서
PXDVPPC50
Millipore
Pellicon® XL Cassette with Durapore® Membrane
filtration area 50 cm2, pore size 0.65 μm
동의어(들):
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.65 μm 50cm2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Quality Level
특징
holdup volume 3.2 mL
제조업체/상표
Pellicon®
파라미터
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
기술
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
길이
18.8 cm (7.4 in.)
너비
3 cm (1.2 in.)
여과 면적
50 cm2
멤브레인 공칭 영역
50 cm2
중량 추출물
≤7.5 mg/device
Matrix
Durapore®
공극 크기
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5-9(continuous)
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Cassette
Filter Code: DVPP
Filter Type: Microfiltration
특징 및 장점
Type C screen (coarse screen)
기타 정보
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
분석 메모
Gravimetric Extractables: after a water flush
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable