주요 문서
PXB500C50
Millipore
Pellicon® XL Cassette with Biomax® Membrane
filtration area 50 cm2, NMWCO 500 kDa
동의어(들):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 500 kDa 0.005 m2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104903
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Quality Level
특징
holdup volume 3.2 mL
제조업체/상표
Pellicon®
파라미터
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
기술
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
길이
18.8 cm (7.4 in.)
너비
3 cm (1.2 in.)
여과 면적
50 cm2
멤브레인 공칭 영역
50 cm2
중량 추출물
≤7.5 mg/device
Matrix
Biomax®
공극 크기
500 kDa NMWCO
pH
1 –14
배송 상태
ambient
일반 설명
Filter Code: Biomax 500
특징 및 장점
Type C screen (coarse screen)
분석 메모
Gravimetric Extractables: after a water flush
법적 정보
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1