주요 문서
PX1520
Supelco
Potassium Nitrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
동의어(들):
Potassium Nitrate, Nitrate of Potash
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
KNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
101.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-818-8
분석:
≥99.0%
양식:
crystals
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Agency
meets USP/NF
Quality Level
분석
≥99.0%
양식
crystals
불순물
≤0.005% Insoluble matter
색상
white
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.002%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
분석 메모
Assay99.0% minCalcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.002% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodate (IO3)5ppm maxIron (Fe)3ppm maxMagnesium (Mg)0.002% maxNitrite (NO2)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxpH of a 5% solution at 25°C4.5-8.5
픽토그램
Flame over circle
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable