주요 문서
PX1130
Sigma-Aldrich
3-Picoline
동의어(들):
3-Picoline, 3-Methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
93.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
EC 인덱스 번호:
203-636-9
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
6 hPa
Quality Level
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
전이 온도
flash point 40 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
n1cc(ccc1)C
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
InChI key
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC): 98% min
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 400ppm max
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37 °C - closed cup