주요 문서
PX0397
Supelco
Perchloric acid
OmniTrace
동의어(들):
aa, PCA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HClO4
CAS Number:
Molecular Weight:
100.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
제품 라인
OmniTrace®
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
OmniTrace
PX0397-1 and PX0397-2 are packaged in poly coated glass bottles
법적 정보
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable