주요 문서
PWRCABLETW
Millipore
Power Cable Taiwan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151819
eCl@ss:
32031690
높이
1 in.
25 mm
Quality Level
너비
1 in.
깊이
12 in.
중량
8 oz
호환성
for use with INTEGRITEST® 5
저장 온도
2-30°C
법적 정보
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany