항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
포함
≤0.1% Sodium azide as preservative
종 반응성
Drosophila, hamster, rat, human, monkey, mouse
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence (1:250)
Immunoprecipitation (1:20)
경고
물리적 형태
재구성
분석 메모
COS-7 cells
기타 정보
Demand, J., et al. 2001. Curr. Biol.11, 1569.
Connell, P., et al. 2001. Nat. Cell Biol.3, 93.
Jiang. J., et al. 2001. J. Biol. Chem. 276, 42938.
Meacham, G.C., et al. 2001. Nat. Cell. Biol.3, 100.
Ballinger, C.A., et al. 1999. Mol. Cell. Biol.19, 4535.
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable