주요 문서
PBHK100205
Millipore
Biomax® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
polyethersulfone membrane
Quality Level
여과 면적
20 cm2
멤브레인 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
Matrix
Biomax®
공극 크기
100 kDa NMWCO
응용 분야
industrial qc (particle separation)
배송 상태
ambient
일반 설명
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PBHK
애플리케이션
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
법적 정보
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
문서
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.