P3C005C01
1 of 10
55045
RheBuild® Kit
Millipore
PHCC360KIT
Scepter 3.0 Handheld Automated Cell Counter
58062-U
Supelco® Mobile Phase Filtration Apparatus 2
Sigma-Aldrich
HPA021223
Anti-PTRH1 antibody produced in rabbit
58061
Supelco® Mobile Phase Filtration Apparatus 1
XX42PMICR0
Pellicon 3 88 cm 2 cassette filter holder
XX1104707
O-ring, (5-329) for Swinnex 47 mm filter holder, silicone
SYNF100003
Synthware™ 47 mm filtration apparatus with fritted support
B6535
Nalgene® bottles, style 2114
PHCC340KIT
polypropylene cap (end cap)
400
Pellicon®
buffer exchange: suitableprotein purification: suitable
2.3 cm (0.9 in.)
20.6 cm (8.1 in.)
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능