주요 문서
P3B050A01
Millipore
Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane
50kDa, A Screen, 0.11 m2
동의어(들):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 50 kDa Membrane, A screen, 0.11 m2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031623
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Quality Level
특징
holdup volume 9 mL (in feed channel)
제조업체/상표
Pellicon®
파라미터
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
기술
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
높이
2.3 cm (0.90 in.)
길이
20.6 cm (8.1 in.)
너비
5.6 cm (2.2 in.)
멤브레인 면적
0.11 m2
중량 추출물
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax® (Membrane)
공극 크기
50 kDa NMWCO
pH
1-14
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pellicon® 3 filtration devices are advanced, high-performance cassettes ideal for today’s higher titer therapeutic antibodies as well as the more demanding filtration processes that require higher operating pressures, temperatures and caustic cleaning regimes.
The Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane is perfect for the filtration of monoclonal antibodies and solutions containing albumin, hormones, vaccines and growth factors.
This P3B050A01 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 50 kDa NMWCO, a Biomax® 50 membrane, and dimensions measuring 2.3 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L).
특징 및 장점
  • Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
  • High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
  • Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
  • Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
  • Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
  • Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
  • Easy installation & care – simple to install and maintain
기타 정보
These products are manufactured in a facility which adheres to Good Manufacturing Practices.
분석 메모
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
법적 정보
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.