Quality Segment
material
cap (Polypropylene-encapsulated stainless steel end cap), composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene housing
product line
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
2.7 cm (1.07 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
filtration area
0.57 m2
size
127 mL , Volume (feed), 39 mL , Volume (permeate)
width
17.8 cm (7 in.) , 178 mm
matrix
(Ultracel)
pore size
30 kDa pore size
pH
1-14
storage temp.
2-8°C
General description
filtration processes that require higher operating pressures, temperatures and
caustic cleaning regimes.
From small-scale to full-scale production, Pellicon® 3 cassettes are designed for use in research, process scale-up/scale-down, applications development and full-scale manufacturing. The Pellicon® 3 design and automated manufacturing process provides unbeatable performance consistency between cassette sizes. Pellicon® 3 devices also offer greater cassette size selection for improved scale-up and scale-down process development. The streamlined design allows operators to quickly and easily handle, install and remove Pellicon® 3 cassettes. The materials of construction are compatible with a broad range of chemical cleaning.
Application
Features and Benefits
- Robust, void-free membrane provides optimum product retention and performance consistency
- Unique feed screen design enables high mass transfer, flux for higher final concentration
- Fast, reliable scale up/down from lab to production scale
- Automated manufacturing delivers unbeatable performance consistency and reliability
- Easy to install and clean
- Extreme temperature and chemical compatibility
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane
저장 등급
10 - Combustible liquids
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 2
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.
제품이나 로트/배치 번호를 찾는 데 어려움을 겪고 계신가요?
제품 번호를 찾는 방법
제품 번호는 웹사이트에 표시될 때 팩 크기/수량과 통합되어 있습니다(예: T1503-25G). 확인하십시오 제품 번호 필드에 해당 제품 번호만 입력하십시오 (예시: T1503).
예:
추가적인 예시:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
입력하기 1.000309185)
문제가 있습니까? 자유롭게 연락 기술 서비스 지원 요청