주요 문서
P2C030V20
Millipore
Pellicon® 2 Cassette Filter
NMWCO 30 kDa
동의어(들):
Pellicon 2 47 Membrane 2.0 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
composite regenerated cellulose (CRC)
Quality Level
제조업체/상표
Pellicon®
기술
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
멤브레인 공칭 영역
2 m2
중량 추출물
≤1500 mg/m2
Matrix
Ultracel®
공극 크기
30 kDa NMWCO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Maxi Cassette
특징 및 장점
Type V screen (open channel)
기타 정보
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
분석 메모
Gravimetric Extractables: after a water flush
법적 정보
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2