주요 문서
NSTP-3X6
Millipore
Crimped Tube Protector Caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104105
eCl@ss:
36101790
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
PVC
제품 라인
NovaSeptum®
제조업체/상표
NovaSeptum®
길이
12.7 mm ± 2.00
너비
8.0 mm ± 0.25
8.00 mm ± 0.25
두께
1.00 μm ± 0.25
응용 분야
sterile sampling
법적 정보
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany