Merck
NAU0005L30EP5
Millipore
Mobius® Silver 2D Assembly End Ported Bag
5L Standard PureFlex
동의어(들):
Mobius®, Silver, 5 L Standard PureFlex End Ported Bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
PureFlex film (with hanger and support rod)
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® Single Use
Mobius®
파라미터
5 L sample volume
길이
37.6 cm (14.8 in.)
너비
33.2 cm (13.1 in.)
피팅
female Luer outlet fitting (with cap)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
성분
Platinum-cured Silicone, 3/8 in. ID x 5/8 in. OD, 18 in. long with NovaSeal technology
C-Flex 374 tubing, 3/8 in. ID x 5/8 in. OD, 18 in. long
Platinum-cured Silicone, 1/4 in. ID x 1/2 in. OD, 18 in. long
Pinch clamp
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.