MX0214
동의어(들):
D-Mannitol, D-Mannitol, Mannite
1 of 10
USP
1375105
Mannitol
Sigma-Aldrich
M9647
D-Mannitol
M4125
M8429
M0200000
Supelco
PHR1007
BP1007
M1902
SAFC
1.05988
17311
powder
white
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
290-295 °C/4 hPa
167-170 °C (lit.)
213 g/L
ambient
room temp
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
11 - Combustible Solids
WGK 1
제품 번호
로트/배치 번호
문서 라이브러리 방문
1 of 3
M9546