포장
pack of -1 unit
응용 분야
pharmaceutical
sterility testing
호환성
Steritest® Symbio pump
for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer
일반 설명
M-TRACE® Battery is an optional accessory for M-TRACE® Touch Mobile Computer (MTRACEMC1 ) to be used as a second battery or replacement battery. This 3000 mAh Lithium-ion M-TRACE® Battery will further enable to streamline the QC sterility testing workflow.
애플리케이션
기타 정보
Capacity-3300mAh
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.
M-Trace® 전자 검사 기록 소프트웨어는 무균 시험 데이터에 대한 완전한 추적성을 보장하고 Steritest® Symbio 펌프를 완전히 새로운 수준으로 끌어올립니다. M-Trace® 소프트웨어는 조작 오류를 줄이고 규정 준수를 보장하며 생산성을 향상시킵니다.