Merck
MPGL02GH2
Millipore
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Capsule
sterile
동의어(들):
Sterile Millipak-20 Filter Unit 0.22 μm 1/4 in. HB/HB w/bell
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Quality Level
무균
irradiated
sterile
제품 라인
Millipak®
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millipak®
파라미터
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.5 L/min flow rate at 1.75 bar (ΔP)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
10 L process volume
25 °C max. temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
기술
sterile filtration: suitable
여과 면적
100 cm2
입구 연결 직경
1/4 in.
출구 연결 직경
1/4 in.
불순물
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
중량 추출물
≤1 mg/device
Matrix
Durapore®
공극 크기
0.22 μm
버블 포인트(bubble point)
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
피팅
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Gamma Gold Capsule
분석 메모
Gravimetric Extractables: using sterilized device after a 200 mL flush and 24 hours in water at controlled room temperature
기타 정보
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.
문서
Key aspects of single-use assembly qualification including quality by design (QbD), quality risk management (QRM) and operator handling and training.
Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).