주요 문서
MIX0500L103-M
Millipore
Mobius® MIX500L control box unit, 208 V
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
AC/DC 입력
208 V AC (3 phase)
208 V, 50 - 60 Hz
Quality Level
400
EQ1
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
파라미터
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
높이
54.3 cm (21.4 in.)
너비
61 cm (24 in.)
케이블 길이
250 cm (98.4 in.)
깊이
21 cm (8.3 in.)
중량
23 kg (51 lb)
피팅
connector (separate types for each country)
호환성
for use with MOBIUS® MIX500
규격
IP Class 65. Cabinets are CE classified
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany