Merck
MIX0200L102
Millipore
Mobius® MIX200L carrier
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Quality Level
파라미터
4-40 °C temperature
높이
124.5 cm (49 in.)
너비
77.5 cm (30.5 in.)
깊이
97.8 cm (38.5 in.)
중량
39 kg (86 lb)empty
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.