Merck
MFSL20GB3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
무균
irradiated
non-sterile
멸균 적합성
gamma compatible
제품 라인
Millipak® Final Fill 200
특징
hydrophilic
기술
prefiltration: suitable
길이
5.7 in.
너비
3.0 in.
여과 면적
1000 cm2
Matrix
Durapore®
공극 크기
5.0 μm pore size
피팅
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.