Merck
MCR4001FS1
Millipore
Millistak+® Pod Depth Filter
CR40, filtration area 0.11 m², Process Scale
동의어(들):
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 0.11 m 2 surface area, 1/pack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Millistak+® Pod Depth Filter, CR40, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
material
carbon (active)
cellulose
polypropylene
Quality Level
설명
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millistak+®
파라미터
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
높이
32 cm (12.5 in.)
길이
62 cm (24.2 in.)
여과 면적
0.11 m2
불순물
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
총유기탄소(TOC) 잔류물
1300-1700 ppb
입력
sample type liquid
전도도
4.36-4.57 μS/cm at 25 °C (product water)
필터 등급
CR40
일반 설명
Device Configuration: multilayer Pod
애플리케이션
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
규격
Filter Grade: CR40
제조 메모
Sterilization Method
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes @ 123 °C
분석 메모
Product Water Conductivity at 25°C: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
법적 정보
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.