주요 문서
MAGNA0025
Sigma-Aldrich
MAGNA CHIP® HiSens Chromatin Immunoprecipitation Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105331
NACRES:
NA.84
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
법적 정보
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable