MABS45
Anti-Annexin A1 Antibody, clone CPTC-ANXA1-2
clone CPTC-ANXA1-2, from mouse
동의어(들):
annexin A1, chromobindin-9, annexin I (lipocortin I), Lipocortin I, calpactin-2, Calpactin II, annexin-1, Phospholipase A2 inhibitory protein, Annexin I, Calpactin-2, Annexin-13, Chromobindin-9
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CPTC-ANXA1-2, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ANXA1(301)
일반 설명
면역원
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program
애플리케이션
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Annexin A1 on 10 µg of K562 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
K562 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable