MABS417
Anti-GOT2, clone 3E9 Antibody
ascites fluid, clone 3E9, from mouse
동의어(들):
Aspartate aminotransferase, mitochondrial, mAspAT, Fatty acid-binding protein, FABP-1, Glutamate oxaloacetate transaminase 2, Kynurenine aminotransferase 4, Kynurenine aminotransferase IV, Kynurenine-oxoglutarate transaminase 4, Kynurenine--oxoglutarate
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3E9, monoclonal
종 반응성
mouse, rat, monkey, human
기술
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GOT2(2806)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
품질
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GOT2 in HEK293, PC-12, BCBL-1, HepG2 and NIH/3T3 cell lysates.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable