생물학적 소스
rat
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
8H1, monoclonal
종 반응성
mouse, horse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
equine (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SFRP2(6423)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected SFRP2 in equine retinal tissue (Hauck, S. M., et al. (2012). Journal of Proteomics. 75:4545-4554).
품질
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected SFRP2 in 10 µg of mouse eye tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Mouse eye tissue lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable