MABS31
Anti-Calcyclin Antibody, clone CPTC-Calcyclin-2
clone CPTC-Calcyclin-2, from mouse
동의어(들):
S100 calcium binding protein A6, S100 calcium binding protein A6 (calcyclin), protein S100-A6, calcyclin, S100 calcium-binding protein A6 (calcyclin), Growth factor-inducible protein 2A9, Calcyclin, Prolactin receptor-associated protein, S100 calcium-bin
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CPTC-Calcyclin-2, monoclonal
종 반응성
human
기술
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... S100A6(6277)
일반 설명
면역원
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program.
애플리케이션
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Calcyclin on 10 µg of human lung tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Human lung tissue lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable