MABS2173
Anti-PNPLA3/Adiponutrin Antibody, clone 19A6
동의어(들):
1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase Pnpla3;EC:2.3.1.51;Acylglycerol transacylase;Adiponutrin;ADPN;Calcium-independent phospholipase A2-epsilon;iPLA2-epsilon;Lysophosphatidic acid acyltransferase;Patatin-like phospholipase domain-containing protei
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
19A6, monoclonal
분자량
calculated mol wt 45.77 kDa
observed mol wt ~43 kDa
정제법
using protein G
종 반응성
mouse
포장
antibody small pack of 100 μg
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG
에피토프 서열
Internal
단백질 ID 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PFN2(5217)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Evaluated by Western Blotting in Mouse brain tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected PNPLA3 in Mouse brain tissue extracts.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PNPLA3 in Western Blotting applications (BasuRay, S., et al. (2017). Hepatology. 66(4): 1111-1124).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PNPLA3 in Immunoprecipitation applications (BasuRay, S., et al. (2017). Hepatology. 66(4): 1111-1124).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1