MABS14
Anti-mTOR Antibody, clone F11
clone F11, from mouse
동의어(들):
FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP-rapamycin associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated prot
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
F11, monoclonal
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (based on 100% sequence homology)
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MTOR(2475)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected mTOR on 10 µg of HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable