MABN46
Anti-Chloride intracellular channel protein (CLIC1) Antibody, clone CPTC-CLIC1-1
clone CPTC-CLIC1, from mouse
동의어(들):
chloride intracellular channel 1, Chloride channel ABP, RNCC protein, Nuclear chloride ion channel 27, nuclear chloride ion channel protein, Regulatory nuclear chloride ion channel protein, chloride intracellular channel protein 1
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CPTC-CLIC1, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
유전자 정보
human ... CLIC1(1192)
일반 설명
면역원
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program.
애플리케이션
Neuroscience
Signaling Neuroscience
품질
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected CLIC1 on 10 µg of human liver tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Human liver tissue lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13