MABN2426M
Anti-TrpV2 Antibody, clone 2D6
clone 2D6, from mouse
동의어(들):
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 2, Osm-9-like TRP channel 2, OTRPC2, Stretch-activated channel 2B, Vanilloid receptor-like protein 1, VRL-1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2D6, monoclonal
종 반응성
mouse, hamster, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Trpv2(22368)
rat ... Trpv2(29465)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation Analysis: A reperesentative lot detected TrpV2 in Immunoprecipitation applications (Cohen, M.R., et. al. (2013). PLoS One. 8(12):e85392).
품질
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TrpV2 in 10 µg of PC12 cells treated with NGF 7S (100 ng/72 hours).
표적 설명
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable