생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1D3, monoclonal
종 반응성
human
기술
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer409/pSer410)
유전자 정보
human ... TARDBP(23435)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
ELISA Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ELISA. (Neumann, M., et al. (2009). Acta Neuropathol. 117:137–149.)
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phosphorylated TDP-43 on 10 µg of human placenta cell lysate.
표적 설명
1) The 25-kDa C-terminal fragment is more prone to phosphorylation at Ser409/Ser410 than full-length TDP-43. (Zhang, Y.J., et al. (2009). PNAS. 106:7607-7612.)
2) 50-52 kDa observed MW . (Buratti, E., et al. (2001). The EMBO Journal 20:1774-1784.)
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Human placenta cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13