MABN1152
Anti-UBE4B, clone EPR7471, Rabbit Monoclonal Antibody
clone EPR7471, from rabbit
동의어(들):
Ubiquitin conjugation factor E4 B, Homozygously deleted in neuroblastoma 1, Ubiquitin fusion degradation protein 2, UBE4B, HDNB1, UFD2
About This Item
생물학적 소스
rabbit
항체 형태
unpurified
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EPR7471, monoclonal
종 반응성
mouse, human, rat
기술
western blot: suitable
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... UBE4B(10277)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
품질
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-10,000 dilution of this antibody detected UBE4B in HEK293, Raji, SK-OV-3, L929, L6, RAW264.7, PC12, NIH-3T3, HeLa, and K562 cell lysates.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2