MABF715
Anti-CD62L (L-Selectin) Antibody (mouse), APC, clone MEL-14
clone MEL-14, 0.2 mg/mL, from rat
동의어(들):
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1, LAM-1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LECAM1, Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22, Ly-22, Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L
About This Item
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
Allophycocyanin conjugate
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
MEL-14, monoclonal
종 반응성
mouse
포장
antibody small pack of 25 μg
농도
0.2 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
동형
IgG2aκ
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Sell(20343)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
Inflammation & Immunology
품질
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg of this antibody detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg