MABF426
Anti-CD44 Antibody (human/mouse), PE-Cy7, clone IM7
clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat
동의어(들):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
PE-Cy7
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
IM7, monoclonal
종 반응성
mouse, human
농도
0.2 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2bκ
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
품질
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable