MABF2079M
Anti-CD8 alpha Antibody, clone 53-6.72
clone 53-6.72, from rat
동의어(들):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2
크기 선택
₩423,763
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩423,763
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
53-6.72, monoclonal
종 반응성
mouse
포장
antibody small pack of 25 μg
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Cd8A(12525)
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Functional Analysis: A representative lot detected CD8 alpha in Functional analysis applications (Daley, D., et. al. (2016). Cell. 166(6):1485-1499; Hannani, D., et. al. (2014). Cell Death Differ. 21(1):50-8).
품질
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD8 alpha in one million mouse thymocytes.
표적 설명
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable