MABF1496
Anti- CD161 (NK1.1) (mouse), redFluor® 710, clone PK136 Antibody
clone PK136, from mouse, redFluor® 710
동의어(들):
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele A, CD161 antigen-like family member B, Lymphocyte antigen 55b (Ly-55b), NKR-P1 34, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele SJL/BALB (NKR-P1B), CD161b, CD161 (NK1.1)
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
redFluor® 710
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
PK136, monoclonal
종 반응성
mouse
포장
antibody small pack of 25 μg
기술
flow cytometry: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Klrb1C(17059)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
품질
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes.
물리적 형태
저장 및 안정성
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable