MABF143C
Anti-TER-119 (mouse), FITC, clone TER-119 Antibody
clone TER-119, from rat, FITC conjugate
동의어(들):
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa (SIP-145), SH2 domain-containing inositol 5′-phosphatase 1 (SH2 domain-containing inositol phosphatase 1 or short name: SHIP-1), p150Ship, TER-119
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
FITC conjugate
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
TER-119, monoclonal
종 반응성
mouse
포장
antibody small pack of 25 μg
기술
flow cytometry: suitable
UniProt 수납 번호
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Ly76(104231)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
품질
Flow Cytometry Analysis: 0.03 μg from a representative lot detected TER-119 in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
물리적 형태
저장 및 안정성
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable