MABE945
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 Antibody, clone 7C8
clone 7C8, 1 mg/mL, from mouse
동의어(들):
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Inverted CCAAT box-binding protein of 90 kDa, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, HuNp95, hNp95, RING finger protein 106, Transcription factor ICBP90, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containi
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
7C8, monoclonal
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... UHRF1(29128)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in NTera2 cells (Martin Walsh, Mount Sinai School of Medicine).
품질
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable