MABE421
Anti-Lymphoid-specific helicase (SMARCA6) Antibody, clone 2G7.1
clone 2G7.1, from mouse
동의어(들):
Lymphoid-specific helicase, Proliferation-associated SNF2-like protein, SWI/SNF2-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 6
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2G7.1, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HELLS(3070)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Signaling Neuroscience
품질
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lymphoid-specific helicase (SMARCA6) in 10 µg of human thymus tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable