MABE366
Anti-SNF2L Antibody, clone SNF 2C4
clone SNF 2C4, from rat
동의어(들):
Probable global transcription activator SNF2L1, ATP-dependent helicase SMARCA1, Nucleosome-remodeling factor subunit SNF2L, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SNF 2C4, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SMARCA1(6594)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect SNF2L in certain, normal human organ tissues. (Eckey, M., et al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2359-2371).
품질
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNF2L in 10 µg of HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable