MABE306
Anti-Dnmt1 Antibody, clone DNM-2C1
clone DNM-2C1, from rat
동의어(들):
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1, Dnmt1, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA methyltransferase HsaI, DNA Mtase Hsal, M. Hsal, MCMT
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
DNM-2C1, monoclonal
종 반응성
human
기술
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2b
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DNMT1(1786)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to immunoprecipitate Dnmt1 in ChIP (Felle, M., et al. (2011). Nucleic Acids Res. 39(19):8355-8365.).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
품질
Western Blot Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected Dnmt1 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa nuclear extract
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable