MABE162
Anti-IGHMBP2 Antibody, clone11-24
clone mAb11-24, from mouse
동의어(들):
immunoglobulin mu binding protein 2, DNA-binding protein SMUBP-2, cardiac transcription factor 1, Immunoglobulin mu-binding protein 2, Glial factor 1, ATP-dependent helicase IGHMBP2
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
mAb11-24, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IGHMBP2(3508)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (de Planell-Saguer, M., et al. (2009). Hum Mol Genet. 18(12):2115-2126.)
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IGHMBP2 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
표적 설명
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable