MABD76
Anti-Oct-4 Antibody, clone 9B7
clone 9B7, from mouse
동의어(들):
POU domain, class 5, transcription factor 1, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
9B7, monoclonal
종 반응성
mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
human (immunogen homology)
기술
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... POU5F1(5460)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in COS7 cells.
Stem Cell Research
Transcription Factors
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Oct-4 in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Mouse embryonic stem cell lysate
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable