클론
7F7.1, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NANOG(79923)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Stem Cell Research
Transcription Factors
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NANOG on 10 µg of H9 human embryonic stem cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
H9 human embryonic stem cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.