MABC98
Anti-Sphingosine 1-phosphate receptor 5 (S1P5) Antibody, clone 13F9.1
clone 13F9.1, from mouse
동의어(들):
Sphingosine 1-phosphate receptor 5, S1P receptor 5, S1P5, Endothelial differentiation G-protein-coupled receptor 8, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-8, S1P receptor Edg-8
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
13F9.1, monoclonal
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (immunogen homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... S1PR5(53637)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sphingosine 1-phosphate receptor 5 in 10 µg of Daudi cell lysate.
표적 설명
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable