MABC590
Anti-GRIM-19, clone 1A8 Antibody
clone 1A8, from mouse
동의어(들):
NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 13, Cell death regulatory protein GRIM-19, Complex I-B16.6, CI-B16.6, Gene associated with retinoic and interferon-induced mortality 19 protein, GRIM-19, Gene associated with retinoic and IFN-ind
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1A8, monoclonal
종 반응성
mouse, human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NDUFA13(51079)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GRIM-19 in MCF-7 cell lysate (Hu, J., et al. (2002). J. Interferon & Cytokine Research. 22:1017-1026).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRIM-19 in MCF-7 cells (Hu, J., et al. (2002). J. Interferon & Cytokine Research. 22:1017-1026).
품질
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GRIM-19 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable