This product is carrier-free and does not contain glycerol, gelatin, or serum albumin. The antibody has not been tested for the suitability in Hyperion imaging application. The end-user will have to determine the suitability.
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
80.8.6, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SFRP2(6423)
일반 설명
면역원
애플리케이션
품질
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SFRP2 in human prostate and human breast cancer tissue.
표적 설명
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable