클론
8F3, monoclonal
종 반응성
mouse, human, rat
농도
1 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FANCC(2176)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FANCC in HeLa cell lysate (Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated FANCC from HeLa cell lysate (Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected FANCC in HeLa cells (Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070).
품질
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected FANCC in 10 µg of PC12 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable