생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
8H2, monoclonal
종 반응성
human
기술
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NLRP10(338322)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected NLRP10 primary epidermal fibroblasts transfected with a non-targeting control siRNA, and demonstrated a loss of signal in primary epidermal fibroblasts transfected with NLRP10-specific RNA (Lautz, K., et al. (2012). Cell Microbiol. 14(10:1568-1583.).
Flow Cytometry Analysis: 4 µg from a representative lot detected NLRP10 in 1X10E6 HeLa and Jurkat cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
품질
Western Blotting Analysis: 1 mg/mL of this antibody detected NLRP10 in 10 µg of A431 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
A431 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable