클론
376.96
monoclonal
정제법
using protein G
종 반응성
human, human, mouse
농도
(Please refer to lot specific datasheet.)
기술
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
UniProt 수납 번호
동작 모드
| inhibits
일반 설명
특이성
애플리케이션
품질
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected B7-H3 (CD276) in one million SK-OV-3 cells.
물리적 특성
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable